Knivaggregat, engångs, för T 10 basic, T 18 digital och T 25 digital
Leverantör: IKA
3452400 20002075 20002076 3452100 3452200 3452300
431-0016EA 4075 SEK
431-0016 431-0201 431-0202 431-0217 431-0216 431-0218
Knivaggregat, engångs, för T 10 basic, T 18 digital och T 25 digital
Homogenisatorer Knivaggregat
Disposable, plastic dispersing elements are ideal for applications where cross-contamination cannot be tolerated. Dispersing elements can be thrown away after a single use, or can be re-used several times in applications where this is allowed, with careful cleaning and/or autoclaving. They are ideal for homogenising tissue samples, and particularly suitable for PCR analysis.
  • Användarvänligt och autoklaverbart (högst fem gånger, utan garanti)
  • Plastmaterial är godkända av FDA
  • Tåliga plastmaterial kan användas för medier som värms upp till 100 °C
  • Kan lätt tas isär
Leveransinformation: Levereras med 1 engångsrör.