VWR®, Disposable Pestles, Microtubes and Cordless Motor for Pellet Mixing
Leverantör: VWR Collection
431-0094EA 2875 SEK
431-0094 431-0095 431-0096 431-0098 431-0099
VWR®, Disposable Pestles, Microtubes and Cordless Motor for Pellet Mixing
Homogenisatorer Homogenisatorer, handhållna
Pistill och mikrorör tillverkade i polybutylen-tereftalat i renrum av klass 10 000, ISO-klass 7, M5.5. För homogenisering av celler och växtvävnad eller för resuspendering av protein- och DNA-pellet. En batteridriven motor (tillval) kan användas med pistillen och mikrorören. Pistillen är 75 mm lång.
  • DNas-, RNas- och pyrogenfri
  • Skårat grepp gör pistillens handtag lätt att vrida utan att halka, även med handskar
  • Lättviktsmotor minskar uttröttning av handen
  • Motorns höga vortexhastighet homogeniserar cellvävnad eller pelletar helt på några sekunder