Homogenisator, Polytron® PT 1200 E och PT 1300 D
Leverantör: KINEMATICA
11010030 11010028 11010025 11010027 11010031 11010039
431-1321EA 38825 SEK
431-1321 431-0138 431-0049 431-0158 431-0159 431-0136
Homogenisator, Polytron® PT 1200 E och PT 1300 D
Homogenisatorer Homogenisatorer, handhållna
Volymområde 0,1 till 250 ml. För homogenisering, extraktioner, cellfraktionering, blandning, emulgering, suspendering.
  • Snabb koppling för snabbt byte av dispersionselement
IP Protection Class according to DIN EN 60529: IP 20
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
Leveransinformation: Drivenhet med lågspänningsförsörjning. Levereras utan knivaggregat.