Homogenisator, POLYTRON® System PT10-35 GT
Leverantör: KINEMATICA
11010104 11010105 11010106
432-0300EA 34600 SEK
432-0300 431-1254 431-1255
Homogenisator, POLYTRON® System PT10-35 GT
Homogenisatorer Homogenisatorer, bordsmodeller
Stand model, volume range 0,1 to 10000 ml. Benchtop homogeniser with powerful motor and space-saving slimline design, which is easy to handle. Ideal for any dispersing and homogenising task. Interchangeable drive extensions mean different types of stand can be used.
  • Ljudlarm och låg bullernivå (∼ 82 dB(A) vid 30 000 min-₁)
  • Inbyggd digital hastighetsövervakning med sluten krets upprätthåller konstant hastighet oavsett belastning
  • Inbyggt övertemperaturskydd, överbelastning och blockering innebär att motorn stängs av om överbelastning inträffar, vilket skyddar motorn
  • Levereras med förlängningsdel för stativ med sockelmått Ø13 mm
  • Snabbkoppling för snabbt och enkelt byte av knivaggregat från 5 upp till Ø 36 mm
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 20
EMC according to: IEC/EN 61000-6-2 & -6-3
Safety according to: IEC/EN 61010-2-51
Certifikat: IP-skyddsklass enligt DIN EN 60529: IP 20
EMC enligt: IEC/EN 61000-6-2 och 61000-6-3
Säkerhet enligt: IEC/EN 61010-2-51
Beställningsinformation: Levereras utan stativ och knivaggregat, tillbehör beställs separat. Knivaggregat från POLYTRON® SYSTEM PT 3100 och PT 10-35 (PT-K) kan användas med adapter (se tabelle).