Brännare, Bunsen
Leverantör: USBECK Laborgeräte
1040 1041 1040/1
451-0081EA 1525 SEK
451-0081 451-0082 451-0168
Brännare, Bunsen
Värmeapparater Brännare, gas
Nickelpläterad mässing med gjutjärnsfot.
  • Bunsenbrännare för natur- och propangas med sparlåga och vippkran
  • Fot i gjutjärn
Höjd: 150 mm.
Beställningsinformation: Supplied without the black rubber safety base that is shown in the image. This optional protective base (451-1342) must be ordered separately.