LiChroTest® för HPLC systemkvalificering, Supelco®
Leverantör: Merck
1.19158.0001 1.19159.0001 1.19157.0001 1.19161.0001 1.19162.0001 1.19163.0001
909-0004EA 4800 SEK
909-0004 909-0005 909-0002 909-0007 909-0008 909-0009
LiChroTest® för HPLC systemkvalificering, Supelco®
Standarder Standarder för kromatografi
Standardprover för HPLC Systemkvalificering.
För att underlätta instrumentkvalificeringen i HPLC laboratoriet har Merck Millipore och Avantor utvecklat LiChroTest® produkterna som gör att tidsbesparande funktions- och prestandakvalificering kan utföras rutinmässigt i enlighet med standardiserade metoder.
Kvaliten på de analytiska resultaten bestäms av korrekt funktion hos de analytiska instrumenten som används. Av denna anledning kräver de olika kvalitetssystemen samt FDA att analytiska instrument kontrolleras periodiskt. Därtill skall du först se att ditt HPLC-system uppfyller dina krav innan du påbörjar en serie analyser. Dessa 'Funktionskvalificering' (OQ) och 'Prestandakvalificering' (PQ) steg involverar tester av de olika modulerna enligt deras specifikationer och en kontroll av hela systemet med hjälp av en verklig applikation relevant för de laboratoriespecifika kraven.