Diskmaskin, G7804
Leverantör: MIELE
62.7804.28 9392590 5900560 5937580 5937590 5937570 5980970 5752350
141-1989EA 0 SEK
141-1989 141-0645 141-1006 141-0484 141-0485 141-0483 141-0487 MIEL5752350
Diskmaskin, G7804
Diskmaskin för glasvaror
The G 7804 handles a wide variety of cleaning challenges found in laboratory environments. It accommodates a variety of baskets and inserts designed for laboratory glassware. Baskets can be changed to allow maximum flexibility. This includes injector baskets for difficult to clean narrow necked items, baskets designed for pipette cleaning, and standard baskets for wide-mouthed items. A 304 and 316 grade stainless steel wash chamber provides superior corrosion resistance and helps extend overall machine life. Stainless steel front.
  • Försedd med översvämningsskydd. Den har ett system  med dubbelslang för vattenintaget där den yttre skyddsslangen avleder läckvatten till en droppuppsamlingsskål. När nivån i denna ökar så utlöses nivåvakten och stänger av inkommande vatten. Samtidigt aktiveras tömningspumpen
  • Diskkammare i rostfritt stål, typ 304 och 316, innebär utmärkt resistens mot korrosion vilket ökar diskmaskinens livslängd
  • Inbyggd avhärdare ger optimal rengöringseffekt oavsett vattnets hårdhetsgrad
  • Ett 4-faldigt filtersystem håller pumparna fria från skräp och förhindrar avlagringar på diskgodset och skador på pumparna beroende på skräp i avloppet
  • Automatisk dosering av flytande medel för neutralisering av syrarester så att rätt pH-nivå återställs och eventuella rester av diskmedel avlägsnas
  • Ett antal utbytbara standardkorgar och specialkorgar kan användas till G7804. Korgarna är lätta att byta ut vilket ger maximal flexibilitet
Beställningsinformation: Korgar och insatser ingår ej, beställes separat.