Hyllsystem, Quick, MetroMax Q
Leverantör: Metro International
MQ74PE/MQ1836G MQ74PE/MQ1848G MQ74PE/MQ1860G MQ74PE/MQ1872G MQ74PE/MQ2448G MQ74PE/MQ2460G MQ74PE/MQ2472G
132-3909EA 8525 SEK
132-3909 132-3910 132-3911 132-3912 132-3914 132-3915 132-3916
Hyllsystem, Quick, MetroMax Q
Inredning Hyllor
Enkelt att ändra med clips-system - inga verktyg behövs.
  • Hyllhöjden kan ändras på bara några minuter
  • Utrustad med 4 hyllor
  • Lastkapacitet: Från 270 till 360 kg, beroende på modell
Plastöverdraget stål som är, korrosionsresistent.