Säkerhetsskåp, typ 30, G-CLASSIC-30
Leverantör: asecos
30651001 30663001 30673001 30685001 30686001
135-1826EA 0 SEK
135-1826 135-1829 135-1832 135-1835 135-1837
Säkerhetsskåp, typ 30, G-CLASSIC-30
Inredning Förvaringsskåp
Fire-resistant type 30 safety cabinets for the safe storage of gas cylinders in buildings, in accordance with DIN EN 14470-2.
  • Enkel installation av utrustning och rör- hög invändig höjd (1890 mm) och justeringshjälpmedel för att kompensera för ojämna golv
  • Tillträdesmöjligheter på toppen av skåpet
  • Ingen obehörig användning- låsbara dörrar med cylinderlås
  • Dörröppningens vinkel max. 180°
  • Enkel att installera- integrera ventilationskanaler är klara för att kopplas till teknisk ventilation. Komplett och enhetlig ventilation av skåpet från botten till toppen.
30 minutes fire rated
Furnace tested (type tested)
GS approval, CE conformal
Labelling in accordance with EN 14470-2
Certifikat: 30 minuters brandklassning
Ugnstestad (typtest)
GS- och CE-godkänd
Provning (typtest, ugn) i enlighet med EN 14470-2
Leveransinformation: Anslutning till ventilation är ej inkluderad Inredning måste beställas separat.
Asecos artiklar levereras på släde/pall som standard. Med tanke på vikten och relativ sårbarheten hos denna produkt (ovarsam hantering kan skada hela skåpet om väggarna är knäckta), är det lämpligt att välja tjänsten "leverans till installationsplats", vilket är leverans till den exakta platsen i laboratoriet där skåpet ska användas Baserat på checklistan (som bekräftas når offerten är skapad) och valet av alternativet "leverans till installationsplatsen" kommer specialistleverantörerna att använda anpassad hanteringsutrustning för att installera utrustningen korrekt. "Leverans till installationsplats" kommer att garantera att förutsättningarna för utrustningen är uppfyllda. Leveranskostnad på förfrågan.