Säkerhetsbänk, klass II, typerna EF och EF/B
Leverantör: CleanAir by Baker
NP0301104ARN NP1991104 NP1991105 NP1991106 NP1992104 NP1992106 NP0302104RN NP0302106RN NP0301105ARN
135-0719EA 0 SEK
135-0719 135-0058 135-0059 135-0060 135-0104 135-0105 135-1499 135-0723 135-0720
Säkerhetsbänk, klass II, typerna EF och EF/B
Dragskåp Biologiska säkerhetsbänkar
Mikrobiologisk säkerhetsbänk ger maximal säkerhet för användaren, produkten och miljön. Passar för alla applikationer inom molekylärbiologi, bioteknik, läkemedel och medicinsk forskning.
  • Fönstret kan förslutas hermetiskt, vilket är mycket viktigt för gasdesinficering
  • Alla modeller har epoxibeläggning på utsidan och insida i rostfritt stål
  • Bekvämt utformad för underhåll. HEPA-filtret byts enkelt genom att det tas bort från frampanelen
  • Larmfunktion (felaktig lufthastighet eller felaktigt fönsterläge) direkt i användarens blickfång
  • HEPA-filter, filtreringseffektivitet: 99,999 % för partikelstorlek 0,3 µm (typ H14 följer EN 1822), förfilter (tillval, typ G3 följer EN 779)
Tillverkad i högkvalitativa material. Extremt tystgående, ljudnivån är ±56 dB(A). Latt att rengöra, alla modeller är utrustade med en kombination av skjut/vippfönster med gastrycksdämpare. EF/B är även utrustad med ett HEPA-förfilter. Det kan praktiskt förvaras under arbetsbänken och förlänger livslängden för HEPA-filtret och ökar säkerheten. Membranknappsatsen är monterad på frampanelen för all viktig information. Uppfyller alla ergonomiska krav med inbyggt armstöd, V-formade öppningar på arbetsytan, inbyggt fotstöd och lutande frontskärm.
Types EF and EF/B conform to EN 12469, type EF/B also conforms to DIN 12980 (2004-02)
Certifikat: Modellerna EF och EF/B uppfyller EN 12469, modell EF/B uppfyller även DIN 12980 (2004-02).
Leveransinformation: Delivery, installation and commissioning prices are available on request.