MSC-Advantage™ mikrobiologiskt säkerhetsskåp, klass II
Leverantör: Thermo Scientific
51025411 51025413 51028225 51028226
135-6834EA 0 SEK
135-6834 135-6835 135-1327 135-1328
MSC-Advantage™ mikrobiologiskt säkerhetsskåp, klass II
Dragskåp Biologiska säkerhetsbänkar
Detta biologiska säkerhetsskåp kombinerar smart design och extraordinärt värde med bästa energieffektivitet, tillförlitlighet och användbarhet i klassen. Den avancerade designen av det biologiska säkerhetsskåpet MSC-Advantage förbättrar övergripande drift och underhåll, maximerar säkerheten och optimerar service och städning. Med avancerad internt luftflöde och motorteknik erbjuder MSC-Advantage -skåp optimal energieffektivitet, drift och servicevänlighet. Vid full hastighet förbrukar motorerna 60% mindre energi än standardskåp. För att ytterligare spara energi minskar den intelligenta hastighetskontrollen automatiskt fläkthastigheten till 30% när fönstret stängs. Denna teknik förlänger HEPA-filtrets livslängd samtidigt som den säkerställer en steril arbetsmiljö och sparar energi för att minimera driftskostnaderna.
  • Enkel att använda, displayen visar viktiga operativa, skydds- och service parametrar
  • Exklusiv Performance Factor övervakningssystem meddelar när bänken behöver service
  • SmartPort: TÜV-godkänd, säker, ren metod för genomföring av vakuumslangar och kablar genom sidoväggen av säkerhetsbänken
  • Flexibel delbar arbetsyta i rostfritt stål, lätt att ta bort för rengöring och autoklavering
  • Ergonomisk design; sluttande front för ökad komfort och minskad användartrötthet, minskad ljudnivå, rymlig arbetsyta och bekväma armstöd
De främre fönstren i MSC-Advantage™ skåpserien faller in i sina ramar för att möjliggöra full åtkomst till de övre inre fönsterytorna. Dessutom kan alla avtagbara komponenter, inklusive HEPA-filtren, bytas framifrån, vilket minimerar filterbytestiden. Släta komponenter används i hela skåpet, vilket praktiskt taget eliminerar risken för skador under rutinmässig rengöring, service och underhållsprocedurer.
Certifikat: Certifierad enligt EN 12469 av TÜV Nord.
Leveransinformation: Delivery, installation and commissioning prices available on request. Other accessories and options are available, please contact your local Avantor sales office for details.