Frysskåp
Leverantör: Liebherr
GG4310 GG5210-740
471-0070EA 0 SEK
471-0070 471-0914
Frysskåp
Frysar Laboratory / General Purpose Freezers
Frys för kommersiellt bruk med statisk kylning.
  • Digital display
  • Manual defrosting
  • Reversible and lockable door with self closing at 45° (stable at 90°)
  • Electronic temperature control
Temperaturområde: −9 till −26 °C/−14 till −28 °C.