Frysskåp, utan ventilation, GX, GSS och GP modeller
Leverantör: Liebherr
GP1366
471-0414EA 0 SEK
471-0414
Frysskåp, utan ventilation, GX, GSS och GP modeller
Frysar Laboratory / General Purpose Freezers
Dessa är generella frysar med statisk kylning - idealiska för förvaring av icke-kritiska produkter. Dessa stående frysar är rymliga, energibesparande och är mycket ekonomiska med optimerade kylsystem och kompressorer. De använder väldigt lite el och är väldigt användarvänliga. Alla modeller är utrustade med ett återvinningssystem för avfrostning. Alla modeller har SuperFrost-teknik som gör frysningen enkel och sparar energi, den sänker snabbt temperaturen till −32 °C.
  • Electronic temperature control
  • All drawers can be removed to increase storage space
Temperaturområde: −18 till −25 °C