Rotationsindunstare, Laborota 20 control
Leverantör: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
518-11100-00 518-15100-00
531-3411EA 0 SEK
531-3411 531-3415
Rotationsindunstare, Laborota 20 control
Indunstare Rotationsindunstare
Storskaliga förångare upp till 20 L.
  • Separata, tydliga digitala displayer som visar rotationshastighet, badtemperatur, vakuumtryck, kylmedia- och ångtemperatur
  • Individuella programmerbara ramper för alla parametrar för optimala destillationsinställningar
  • Patenterat kolvhållare som innebär att den kan skötas av en person
Inbyggd vakuum-/temperaturkontroll
Självfyllningsfunktion för vattenbadet – ingen risk för torrkokning
Patenterad uppsamlingskassett skyddar glaset och är samtidigt ett kolvstöd. Uppsamlingskolv med förstärkt bottendräneringsventil som standard
Uppsamlingskolv med förstärkt bottendräneringsventil som standard
Standard RS232C-utgång för programmering eller övervakning av destillationen
Val av olika glas-set:
R: består av en vertikalkylare, en indunstningskolv på 20 L och en uppsamlingskolv på 10 L, rekommenderas för standarddestillationer.
R Shorty: identisk med glas-set R, men med en kylare som är 320 mm kortare. Destillationskapaciteten är densamma. Idealisk för användning där höjden är begränsad.
RC: består av en vertikalkylare, en indunstningskolv på 20 L och två uppsamlingskolvar på 10 L, rekommenderas för alla standarddestillationer.
RC Shorty: identisk med glas-set RC, men med en kylare som är 320 mm kortare. Destillationskapaciteten är densamma. Idealisk för användning där höjden är begränsad.
A: består av dubbel kylare, en indunstningskolv på 20 L och en uppsamlingskolv på 10 L, rekommenderas för lösningsmedel med låg kokpunkt.
AC: består av dubbel kylare, en indunstningskolv på 20 L och två uppsamlingskolvar på 10 L, rekommenderas för lösningsmedel med låg kokpunkt.
A2: består av trippel kylare, en indunstningskolv på 20 L och en uppsamlingskolv på 10 L, rekommenderas för lösningsmedel med låg kokpunkt och när man vill ha bästa utbyte.
A2C: består av trippel kylare, en indunstningskolv på 20 L och två uppsamlingskolvar på 10 L, rekommenderas för lösningsmedel med låg kokpunkt och när man vill ha bästa utbyte.
Laborota 20 control compact: Standardversion
Laborota 20 control safety: Version med implosions/explosionsskydd
- Med plastöverdragen indunstningskolv
- Skyddshuv av genomskinligt plast över hela glas-setet
Both models have identical specifications but only the Laborota 20 safety comes with these safety features:
- Metal frame and safety glass guard hood covering the bath
- High-impact PMMA door covering the glassware assembly
- High-impact PMMA latching doors which cover the receiving flask cassettes