Elektroder, skjutmått
Leverantör: BTX
45-0101 45-0102
732-0001EA 12325 SEK
732-0001 732-0002
Elektroder, skjutmått
Elektroder Elektroporeringselektroder
Skjutmåttselektroder är återanvändbara elektroder av skjutmåttstyp som är lämpliga för en mängd olika in vivo-tillämpningar, till exempel för läkemedels- eller gentillförsel. Skjutmåttselektroder består av ett skjutmått och ett par platta elektroder.
  • Elektrodplattorna kan justeras med hjälp av rullreglaget på skjutmåttet
  • Målvävnadsområdet greppas med elektroderna efter injektion av den studerade molekylen och elektroporeringspulser ges med en BTX-generator
  • Det elektriska fältet som skjutmåttselektroderna skapar gör att porer bildas i vävnadens celler under en kort tid, vilket möjliggör upptag av molekylerna i cellerna
Två modeller finns. Skjutmåttsmodellen på 1×1 cm med elektrodplattor i mässing används för mindre djur. De större skjutmåtten levereras med två par elektrodplattor i rostfritt stål, 1,5×1,5 cm eller 2×2 cm, och används för större ytor.
Generator compatibility: ECM® 830, ECM® 2001
Voltage range: 0 - 500 V (depending on electrode gap).
Pulslängdsintervall: 10 µs till 99 ms i ms (multipel pulsning kan användas)
Electrode gap: 0,1 to 13 cm.