Elektroporeringselektrod, 2-needle array™
Leverantör: BTX
45-0205 45-0120 45-0206 45-0121
732-0029EA 4500 SEK
732-0029 732-0018 732-0030 732-0019
Elektroporeringselektrod, 2-needle array™
Elektroder Elektroporeringselektroder
2-Needle Array™-elektroder är nålliknande elektroder speciellt utformade för in vivo läkemedels- eller gentillförselapplikationer. Elektroden består av ett återanvändbart 2-Needle Array™-handtag och sterila engångsarrayer med 2-nålar.
  • Stainless steel electrode, delrin handle
  • Simple, inexpensive and safe non viral technique for in vivo gene transfer by the direct injection of plasmid DNA into muscle
The electrode is available in two sizes. The 5 mm 2-needle array and handle is recommended for small muscle masses such as mouse tibialis. The 10 mm 2-needle array and handle is recommended for larger muscle masses such as rat gastronemus.
Kompatibla generatorer: ECM® 830, ECM® 2001
Spänningsområde: 0 - 500 V
Pulslängdsområde: 10 µsec till 99 msec i PBS
Handtagslängd: 8 cm
Nållängd: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm