Elektroporeringssystem, för mikrotiterplattor, MOS 25 och MOS 96
Leverantör: BTX
45-0466 45-0467 45-0450 45-0452
732-0480EA 1250 SEK
732-0480 732-0481 732-0476 732-0477
Elektroporeringssystem, för mikrotiterplattor, MOS 25 och MOS 96
Elektroporeringslattor
Sterile multi-well electroporation plates for transfection/transformation of bacteria, yeast, insect, plant and mammalian cells.