FlashGel™-system för DNA
Leverantör: LONZA
57023 57026 57032 57029 57031 57067 57051
733-1611EA 4725 SEK
733-1611 733-1610 733-1615 733-1613 733-1614 LONZ57067 LONZ57051
FlashGel™-system för DNA
Elektroforessystem Horisontell gelelektroforessystem
FlashGel™-systemet för DNA är en snabb metod för att separera DNA och studera DNA-migration i realtid. Systemet består av förgjutna, förslutna FlashGel™ DNA-kassetter i agaros för engångsbruk och en elektroforesenhet med inbyggd transilluminator (FlashGel™-dockningsenhet) som både separerar och detekterar.
  • Separerar DNA-fragment på 10 bp till 4 Kb på 2 till 7 minuter
  • Gelkörning kan övervakas på bänken i realtid utan UV-ljus
  • Minst 5 ggr mer känslighet/synlighet än gel som färgats med etidiumbromid
Certifikat: Vissa komponenter och metoder i FlashGel™-systemet säljs under licensavtal. Nukleinsyrafärgningen i den här produkten tillverkas och säljs under licens från Molecular Probes, Inc och får endast användas för forskning och kvalitetskontroll samt skyddas av patent och sökta patent. FlashGel™-dockningstekniken är licensierad från Clare Chemical Research, Inc. Elektroforestekniken är licensierad från Temple University.
Leveransinformation: Levereras som separata komponenter eller som ett startkit. Markörer och färgämnen är färdiga att ladda och har optimerats för systemet. Startkitet innehåller FlashGel™-dockningsenhet; låda med nio st, 1.2 %, 12+1-brunnars FlashGel™ DNA-kassetter; 1 ml FlashGel™ Loading Dye och 150 µl FlashGel™ DNA-markör (100 bp till 4 Kb).
Observera: Obs! Gelen är inte åtkomlig. Ej lämplig för utbyte.