VWR®, pH10 Pen & VWR®ORP15 Pen, pH/°C and ORP/°C Testers
Leverantör: VWR Collection
662-0121EA 1444.7 SEK
662-0121 662-0126
VWR®, pH10 Pen & VWR®ORP15 Pen, pH/°C and ORP/°C Testers
Elektrokemimätare pH-mätare
Enkelt, kompakt instrument utformat för snabba, noggranna resultat i ett prisvärt pennformat. Idealisk för applikationer inom jordbruk, utbildning, frukt- och grönsakstvätt, simbassänger, avloppsvatten, massablekning och havsodling.
  • Grafisk LCD, IP 67, vattentätt hölje
  • Utbytbara elektroder
  • Minne för 50 datauppsättningar (pH eller absolut/relativ ORP, temperatur, datum och tid)
  • Enligt GLP – senaste kalibreringsdata sparas och visas
  • Automatisk temperaturkompensering, kalibrering och buffertidentifiering
Warranty: 1 year (instrument)/6 months (electrode).
Beställningsinformation: Levereras med 4 LR44-batterier.