Torrismaskin, SnowPack
Leverantör: BURKLE
9805-0030 9805-0200
474-3110EA 4650 SEK
474-3110 474-0057
Torrismaskin, SnowPack
Torrismaskin
Med SnowPack kan man tillverka −79 °C torristpellets inom några minuter, utan komplicerade apparater eller el. Kan installeras på vilken CO₂-gastub som helst.
  • Idealisk kylmedia för transport
  • Torris är luktfri och enkel att hantera