Digitalbyrett, solarus®
Leverantör: HIRSCHMANN
9392020 9392050 9392010
613-3255EA 14775 SEK
613-3255 613-3256 613-1476
Digitalbyrett, solarus®
Byretter
Ställbar volym.
  • Inbyggda solpaneler förser elektroniska komponenter och display med den energi som krävs och eliminerar behovet av att ladda eller byta batterier
  • Användarvänligt recirkulationssystem för snabb påfyllning utan reagensförlust
  • RS 232-utgång
  • Delar som kommer i kontakt med vätskor är autoklaverbara
  • Levereras med certifikat
Dessa innovativa digitala byretter, med integrerade fotovoltaiska celler och manuell kontroll, är designade för exakt titrering.
Beställningsinformation: Byrett med A45 gänga levereras med 3 adaptrar (A32, A38, S40), ett utloppsrör, ett uppsugningsrör med låsskruv, serienummer och certifikat.