Transportkärl för flytande kväve, Voyageur
Leverantör: Air Liquide
VOYAGEUR21 VOYAGEUR52 VOYAGEUR122 VOYAGEUR202
478-3311EA 13725 SEK
478-3311 478-3312 478-3313 478-3314
Transportkärl för flytande kväve, Voyageur
Kryokärl
Specialutformade för säker transport av biologiska produkter.
  • Ett poröst ämne absorberar det flytande kvävet och bevarar proverna i gasform
  • Produkterna kan transporteras med total säkerhet, eftersom risken för vätskespill har eliminerats
Models with Thermory mobile; temperature traceability system (datalogger).
Supplied with 2 canisters (except Voyageur plus).
Models with Thermory mobile; temperature traceability system.
Certifikat: Voyageur-kärlen uppfyller internationella bestämmelser för transport av farligt gods över land, med flyg och på järnväg.
Leveransinformation: 2 kanistrar medföljer (gäller inte Voyageur plus).