Kryokärl, TR-serien
Leverantör: Air Liquide
TR111 TR211 TR261 TR351 TR601 TR1001
478-3112EA 14250 SEK
478-3112 478-3113 478-3114 478-3115 478-3116 478-3117
Kryokärl, TR-serien
Kryokärl
Ett urval ej trycksatta kärl för förvaring och transport av flytande kväve.
Konstruktion av lätt legering med hals av kompositmaterial.