Dewarkärl, typ GSS
Leverantör: KGW
2300 2302 2303 2304 2305 2680 2681 2682 2301
478-5432EA 11300 SEK
478-5432 478-5435 478-5434 478-5431 478-5436 478-5142 478-5143 478-5144 478-5433
Dewarkärl, typ GSS
Kryokärl
Dewarkärl, Rostfritt stål, för förvaring och transport av flytande kväve torris eller andra kylmedier. De är vakuumisolerade och har ett temperaturområde från −200 till +200 °C.
  • Med sido- och bärhandtag