Kyltermostat, Cryo-Compact CF-serie
Leverantör: JULABO GMBH
9400330 9400331 9400341 9400340
461-3460EA 0 SEK
461-3460 461-3461 461-3463 461-3462
Kyltermostat, Cryo-Compact CF-serie
Termostater Termostatbad, slutna system Cirkulationskylare
Kompakt kyltermostat för användning på bänk eller i dragskåp, idealisk för temperaturkontroll av destillationsapparater eller minianläggning. Alla fyra modellerna har pumpanslutningar för extern cirkulation samt badöppning för temperering av små föremål direkt i badet. Högsta rumsstemperatur +40 °C och luftkyld ventilation innebär att kyltermostaten kan placeras bredvid andra enheter eller direkt i dragskåp.
Modellerna CF30 och CF40 är idealiska för rutinapplikationer:
Arbetstemperatur upp till +150 °C med tryckpump
Stänksäkra knappar
Display för temperatur (LED) med noggrann PID-temperaturkontroll
RS232-utgång
CF31 och CF41 passar för krävande applikationer. Funktionerna är samma som för CF30 och CF40 samt:
Arbetstemperatur upp till +200 °C med kraftfullt, elektroniskt justerbar tryck/vakuum-pump
Ljusstark VFD-display och interaktiv LCD-display med användarguide
Intelligent och självoptimerande ICC (kaskadtemperaturkontroll) samt TFC (Temperature Control Features)
RS232/RS485-utgång och anslutning för extern Pt100 givare
Inbyggd programmeringsenhet med 6x60 programsteg, trepunktskalibrering och tidig varning för låg vätskenivå
Max. flöde/max. tryck:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar tryck
CF31, CF41: 22-26 l/min, 400-700 mbar tryck, 200-400 mbar vakuum (med elektroniskt reglerbar pumpkapacitet).
Max. flow rate / max. pressure:
CF30, CF40: 15 l/min, 350 mbar pressure
Leveransinformation: Levereras med två anslutningar för slang med 8 eller 12 mm innerdiam. En elektronisk modul med analoga anslutningar finns som tillval för CF31 och CF41.
Observera: Obs: Kylkapacitet vid +20, -0, -20 och -30 °C.