VWR®, Cirkulationskylare
Leverantör: VWR Collection
462-7033EA 0 SEK
462-7033 462-7035 462-7040 462-7041
VWR®, Cirkulationskylare
Termostater Termostatbad, slutna system Cirkulationskylare
Cirkulationskylare för miljövänlig, vattenbesparande och tillförlitlig kontroll av temperaturen på vätskor i öppna bad eller slutna system. De ger hög kyleffekt till en låg kostnad. Med temperaturområde från –10 till +40 °C är de idealiska för många processer och rutinapplikationer.
  • Utmärk kylprestanda och brett temperaturområde –10 till +40 °C
  • Extra stor digital display för enkel avläsning av inställd temperatur, flödeshastighet och/eller tryck, även på avstånd
  • Larmfunktioner (ljud och ljus) om någon av de inställda parametrarna inte upprätthålls, larm vid låg vätskenivå
  • Justerbar låg/ hög temperatur, temperaturnoggrannhet ±0,1 °C
  • Lättanvänd kalibreringsfunktion
  • Interface för olika kontrollfunktioner, t.ex. fjärrkontroll, som tillval
Det finns två olika pumpversioner med ett stort antal olika kylvolymer och kompressorstorlekar för att passa speciella ändamål. Lätt att programmera, med tydlig LED-display. De magnetiskt kopplade centrifugalpumparna är standard (MD-serien) och ger högt flöde vid relativt lågt tryck. Pumparna med positiv förskjutning (PD-serien) har lägre flöde men ger högre, justerbart tryck för mer krävande applikationer. Moduleringssystemet håller stabila temperaturer, även vid varierande belastning.
Mått (B×H×D): 368×575×702 mm.
Max. flöde/max. tryck:
MD: 14,7 L/min, 0,66 bar
PD: 3,6 L/min,5,7 bar
Leveransinformation: Supplied with ½" lockable NPT inlet and outlet fittings and lockable castors. Each unit is supplied complete with three plugs: EU, UK and CH for use throughout Europe. Please contact your local Avantor sales office for details of options and accessories.
Observera: * Kyleffekt vid +20, +10 och 0 °C