Kloridanalysator, modell 926
Leverantör: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
92600009 92600109
661-0131EA 0 SEK
661-0131 661-0130
Kloridanalysator, modell 926
Elektrokemimätare Kloridmätare
Mätningar av saltkoncentration (natriumklorid) krävs inom hela livsmedelsindustrin (mejeriprodukter, frysta varor, saltat kött, drycker, etc.) såväl som i kliniska situationer.
  • Ergonomisk design, användarvänlig och enkel att underhålla
  • Mäter kloridinnehåll snabbt och noggrannt
  • Den coulometriska teknikens känslighet möjliggör avläsningar i ppm-området
Modell 926 är det idealiska instrumentet för test av avsaltningssystem eller för övervakning kvaliteten på produkter som bereds automatiskt.
Modell 926S är avsedd för kloridanalys av biologiska prover och kalibreras i mmol/l. Den är speciellt användbar för slutlig bekräftelse av cystisk fibros genom analys av svettprover.
Ergonomisk design, lätt att använda och underhålla
Mäter klorid- och salthalt snabbt och noggrant
Känsligheten hos den kulometriska tekniken gör det möjligt för den att registrera avläsningar i ppm
Beställningsinformation: Levereras komplett med 3× silveranoder, 3× silverelektroder, 2x14 ml graderade bägare, omrörare, 25 g elektrodpolermedel, 100 ml kloridlösning 200 mg/l och 500 ml buffertlösning.
Leveransinformation: Programvaran (kompatibel med Windows XP eller senare) måste beställas separat.