Mikrocentrifug, Pico™ och Fresco™
Leverantör: Thermo Scientific
75002410 75002420 75002425 75002475 75002476 75002491 75002423 75002414 75002553
521-1095EA 31750 SEK
521-1095 521-1097 521-1098 521-1099 521-1100 521-1101 HERA75002423 HERA75002414 HERA75002553
Mikrocentrifug, Pico™ och Fresco™
Centrifuger Mikrocentrifuger
Pico™ och Fresco™ (med kyla) finns med två hastighetsalternativ. Pico™ och Fresco™ 17 är perfekta för rutinarbete medan Pico™ och Fresco™ 21 är idealiska för avancerade forskningsapplikationer.
  • Rotor med 24 platser för alla 1,5 till 2,0 ml rör, inkl. mini-preps och spinkolonner
  • Composite Rotor-teknik för bättre kemikalieresistens och snabbare acceleration/broms jämfört med traditionell aluminiumrotor
  • Unik ClickSeal® tätslutande lock för skydd mot biologisk kontaminering garanterar säkerheten och förkortar hanteringstiden jämfört med skruvlock
  • Genomskinliga
More Product Information