Mikrocentrifug, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Leverantör: EPPENDORF
5452000.018 5453000.011 5452000.069 5453000.062 2230000.011 2230000.012
521-0012EA 14500 SEK
521-0012 521-0013 521-0116 521-2005 521-2207 521-2208
Mikrocentrifug, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (IVD)
Centrifuger Mikrocentrifuger
These microcentrifuges are easy to use, ideal for research, workstation and practical work.
  • Extremt kompakt
  • Stabil och tyst
  • Separat knapp för pulscentrifugering för snabb och bekväm centrifugering
  • Locket öppnas automatiskt i slutet av körningen för att reducera hanteringstiden
  • Med tydlig digital visning av tid och hastighet samt timer från 15 sek till 30 min för MiniSpin® och från 15 sek till 99 min för MiniSpin® Plus
  • Power pack inbyggd i ramen
Leveransinformation: Levereras med fast vinkelrotor för mikrorör.