Blocktermostat, digital, för hög temperatur, BT5D
Leverantör: GRANT INSTRUMENTS LTD.
BT5D-16 BT5D-26
460-0063EA 0 SEK
460-0063 460-0064
Blocktermostat, digital, för hög temperatur, BT5D
Blocktermostater Blocktermostater, digitala
High temperature digital block heaters with single fixed aluminium block. Units feature microprocessor control, digital temperature settings and display, high and low alarms, and a controlled heating rate. Heaters have LED with 0,1 °C setting resolution and 1 °C display resolution.
  • Temperaturområde är mellan rumstemperatur+10 till 400 °C
  • Timer: 1 till 9999 min, eller kontinuerlig drift
  • Idealisk för användning vid höga temperatur - man slipper använda olja och laboratoriet förblir fritt från ånga
  • Temperaturnoggrannhet vid 300 °C är ±0,5 °C och temperaturuniformitet är ±1% (högsta temperaturskillnad mellan rören: 2 °C vid 200 °C, 3 °C vid  300 °C, 4 °C vid 400 °C)
  • Justerbart övertemperaturskydd
Observera: * RT = Rumstemperatur
OBS!: Värdet för temperaturnoggrannheten som visas ovan är vid 300 °C.