Industrivåg, Valor™ 3000 Xtreme
Leverantör: OHAUS
71210135 71210133 71210134
611-5322EA 4875 SEK
611-5322 611-5320 611-5321
Industrivåg, Valor™ 3000 Xtreme
Vågar
A compact, portable scale suitable for use in a wide range of applications including the food industry where dry or wet conditions are normal. The Valor™ Xtreme features a stainless steel housing, a removable stainless steel weighing pan and a bright backlit display. The software applications are designed for simple use and maximum throughput and include percent weighing and specific gravity. User adjustable filtering and stability settings allow the Valor™ 3000 Xtreme to operate accurately in draughty and unstable conditions. Digital external span calibration with specified weights. OIML EC type approved models, denoted by M suffix e.g. VX31XW6M, are also available on request.
  • Portabel användning vid batteridrift
  • Skyddsklass IP 65 för enkel avsköljning i batteriläge
  • SmarText™ för användarvänliga enkla textmeddelanden
  • QuadraStance™, justerbara fötter och vattenpass för stabilitet
  • Överbelastningsskydd (x10 kapacitet) och stötskydd för svåra miljöer
Leveransinformation: Levereras med nätadapter som standard. Batterier (4 st. C-typ/ LR14) medföljer ej.