Autoklav, CertoClav®
Leverantör: CERTOCLAV
8501312 8501318 8502312A 8502318A 8501312A 8501318A 8501412 8501412A 8501418 8502418 8501418A 8502412
481-0076EA 39050 SEK
481-0076 481-0077 481-0078 481-0079 481-0240 481-0241 481-0780 481-0831 481-0832 481-0781 481-0833 481-0834
Autoklav, CertoClav®
Sterilisatorer Autoklaver (ångsterilisering)
The compact CertoClav can be used in even the smallest laboratory. Everything that is constantly needed can therefore be sterilised at the workplace, cultures, glass containers, metal, rubber, textile and steam resistant synthetic materials.
Det naturliga flödet av ånga som genereras tack vare den runda kammaren och utformningen av ventilen för utsläpp av ånga garanterar effektiv luftning, förutsättningen för perfekt sterilisering av ihåliga och cylindriska objekt.
CV-EL-modeller: Med fyra drifttemperaturer/tryck: 115 °C/0,7 bar; 121 °C/1,3 bar; 125 °C/1,4 bar; 140 °C/2,7 bar.
Modell Multicontrol: Mikroprocessorstyrd och programmerbar: 2 st fasta och 7 st valfria program finns. Separat kontrollenhet med digital display och RS232-utgång.
Construction: Aluminium alloy.
Leveransinformation: Levereras med instrumentbricka och trebent stativ.
Observera: Kontakta oss om du behöver hjälp att välja rätt modell.