VWR® AVS TITRINORM® Potassium Chloride Electrolytic Solutions
Leverantör: VWR Chemicals
83605.260EA
535
SEK
83605.260
83605.290
83606.260
83606.290
83605.180
VWR® AVS TITRINORM® Potassium Chloride Electrolytic Solutions
Elektrolyter
Påfyllningslösningar för elektroder
Potassium chloride 3 Molar solution may also be used as an electrode storage solution.
Fullständig hälso-och säkerhetsinformation finns i VWR®:s kemikaliekatalog och på www.vwr.com.