pH-elektrod, ekonomimodell, InLab®, Easy-serien
Leverantör: Mettler - Toledo
51343010 51343011
662-2818EA 1775 SEK
662-2818 662-2819
pH-elektrod, ekonomimodell, InLab®, Easy-serien
Elektroder pH-elektroder
Robust och prisvärd elektrod, enkel att använda.
  • Maintenance-free gel electrolyte
  • Ideal for highly saline solutions, soft drinks and beer, and measurements in aquariums
  • Conform to RoHS ('Restriction of Hazardous Substances' in electrical and electronic equipment) and WEEE ('Waste Electrical and Electronic Equipment')
pH-område: 0 - 14
Temperaturområde: 0...80 °C
Referenssystem: Ag/AgCl
Beställningsinformation: Levereras med testcertifikat. Andra elektroder finns vid förfrågan.