VWR®, pH-elektrod, kombinations, pHASE
Leverantör: VWR Collection
662-1799EA 2450 SEK
662-1799 662-1800 662-1801 662-1778 662-1780 662-1781 662-1782
VWR®, pH-elektrod, kombinations, pHASE
Elektroder pH-elektroder
Kombinationselektrod för snabba, exakta och stabila pH-mätningar, idealisk för kvalitetskontrolls- och FoU-arbete.
  • Snabb, exakt och stabil pH-mätning, snabb termisk jämvikt, hög noggrannhet även för prover med stort temperaturspann
  • Finns i 'Sealed'-design (prisvärd, lättanvänd, med minimalt underhållsbehov) eller 'Rapid-Renew'-design (påfyllbar elektrod för prover som är smutsiga eller som sätter igen membran)
  • Finns i epoxi (med god kemikalieresistens, maximal slitstyrka och avtagbart skydd) eller glas (maximal kemikalieresistens)
  • Med 1 m fast kabel
pH-område: 0 - 14
Noggrannhet: till 0,04 pH mellan 0 och +100 °C i buffert med pH 7
Stabilitet: 0,005 pH drift, eller mindre, per timme
Temperaturområde: 0 till +100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C