Torkduk, WYPALL* X60
Leverantör: KIMBERLY CLARK
6035 8370 6034 8371 8380
115-2166EA 1350 SEK
115-2166 115-2104 115-2063 115-1279 115-1988
Torkduk, WYPALL* X60
Torkdukar Torkdukar, engångs Torkdukar för ömtåliga tillämpningar
Hållbara enhetligt förstärkta handdukar för krävande jobb. Kan användas i medel- till tunga applikationer.
  • Embossed surface traps and holds dirt and liquids
  • No adhesives or binders; wipes leave nothing behind
  • Tough enough for big jobs, yet soft enough for face and hands
  • Rolls can be used with dispensers 115-0045, 115-1533 or 115-2038
Färg: Vit, blå