Pappersdukar, rulle, zetRoll®
Leverantör: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
16460B 16463B 16440A 16440B 16450B 16524A 16524B 16461-06 16450A
115-2776EA 1175 SEK
115-2776 115-2780 115-2791 115-2792 115-2794 115-2795 115-2796 115-2570 115-3172
Pappersdukar, rulle, zetRoll®
Torkdukar Torkdukar, engångs Pappershanddukar
Engångspappersduk tillverkad i cellulosa, 1, 2 eller 3 skikt.
  • God absorption och rivhållfasthet
  • Centralutmatning för att minimera spill
Färg: Vit, ofärgad eller grön.