Torkduk för känsliga uppgifter, Multisoft
Leverantör: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
10104A 10104B
115-2726EA 77 SEK
115-2726 115-2727
Torkduk för känsliga uppgifter, Multisoft
Torkdukar Torkdukar, återanvändbara Torkduk för ömtåliga uppgifter
Soft non woven cloths made of Airlaid material, ideal for sensitive applications.
  • Solvent resistant and highly absorbent
  • Tear resistant, voluminous and lint-free
  • Packed in convenient dispensing box for single sheet dispensing