Rengöringsdynor för kryokärl, ScrubPADS, UltraSOLV®
Leverantör: FOAMTEC
HT4512P-10 HT4560-10 HT4580-10 HT1700-5 HT1701-5 HT1702-50 HT1714-50 HT1732-50 HT4510-10 HT4512PA-10 HT4513PD-10 HT4515P-10 HT4522-10 HT4522A-10 HT4528-10 HT4528-11 HT4528D-10 HT4536D-10 HT4540-10 HT4540D-10 HT4580-11 HT4580A-10
115-0279EA 42 SEK
115-0279 115-0280 115-0422 115-0388 115-0389 115-0390 115-0391 115-0392 115-0395 115-0398 115-0399 115-0400 115-0404 115-0407 115-0408 115-0409 115-0411 115-0413 115-0414 115-0418 115-0423 115-0425
Rengöringsdynor för kryokärl, ScrubPADS, UltraSOLV®
Torkdukar Rengöringskit och dynor
Skumbaserade produkter av hydrofil uretan fungerar tillsammans för rengöring av nedsänkta ytor och mikroporösa underytor. Avlägsnar säkert och snabbt uppbyggnad på processutrustning och eliminerar kontamination. Använd silikonkarbid, aluminiumoxid eller Diamond skrubbdynor för initial skurning. Idealisk för aggressiv rengöring, skrubbdynor kan matchas till den specifika typen av rengöring om krävs.
Silikonkarbid skrubbdynor för hård ytrengöring
- Lämpliga för aluminium, rostfritt stål och keramiska ytor såsom de som återfinns i Implant, CVD, Epitaxy och Floatzone reaktorer och polerare
- Ger lång livslängds nötning för snabb borttagning av metall och hård polymer uppbyggnad
- Ger en satinpolerad yta när viss mindre ytnötning krävs
Aluminiumoxid skrubbdynor för känslig ytrengöring
- För avlägsning av härdad uppbyggnad från lättrepade verktygsytor, såsom anodiserad aluminium, kvarts, polymer, och även LEXAN®
- Fin sand skrubbar och polerar försiktigt, och efterlämnar ytor rena från uppbyggnad och utan repor
Diamond skrubbdynor för väldigt hård, glasliknande uppbyggnad Build-up
- Den mest aggressiva dynan för avlägsning av extremt hård, glasliknande uppbyggnad, såsom från titannitrit
- Kostnadseffektiva eftersom rengöringstiden halveras
Swab foam for critical surface cleaning
- General purpose cleaning tools for HDD components, optics, medical devices or vacuum equipment.
- Provides good particle and residue removal with a minimum of particle transfer due to
abrasion.
Observera: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904