VWR® Spec-Wipe® 4, Renrumsduk
Leverantör: VWR Collection
115-0036EA 1150 SEK
115-0036 115-0039
VWR® Spec-Wipe® 4, Renrumsduk
Torkdukar Torkdukar, renrum Torr
Utmärkt för att rengöra svåra, avskavda eller ojämna ytor och ändå mjuk nog för känsliga ytor. För läkemedels- och biotekniskindustri.
  • For critical process cleaning, and environments where low particle and fibre generation is critical
  • Made from 100% double-knit polyester, laundered in ISO Class 4 cleanroom to reduce particulate and extractable contaminants
  • Durable, double-knit allows rigorous cleaning, is also soft for delicate surfaces
  • Re-sealable pouches maintain product integrity, preserve cleanliness and saturation levels
  • Option of pre-saturated wipes,
More Product Information