Torkdukar, Texwipe®
Leverantör: Texwipe
TX306 TX304 TX309 TX312
115-0469EA 2300 SEK
115-0469 115-0468 TEXWTX309 TEXWTX312
Torkdukar, Texwipe®
Torkdukar Torkdukar, renrum Torr
Texwipe® är en stark, dubbelsidig bomullsservett i twillmönster vävd i ett tvärsnitt av 118×60 trådar per kvadrattum. Produkten är tillverkad med långt stabilt bomullsgarn för att eliminera fritt flytande fibrer på tygytor. Idealisk för rengöring av diffusionsugnsutrustning vid vattentillverkning och annan utrustning i områden där höga temperaturer förhindrar användningen av syntetiska våtservetter.
  • Fri från kemiska tillsatser såsom blekmedel, stärkelse eller bindemedel
  • Diagonalsnitt för att säkerställa att kanterna inte går upp eller luddar
  • Stark,
More Product Information