Renrumsdukar, Super Polx® 1200
Leverantör: BERKSHIRE
S1200.0909.8 S1200.0909B.8 S1200A0909B.10 S1200.1212.14 S1200A.2309.5 S12001212B1475
115-0538EA 11475 SEK
115-0538 115-0355 115-0356 BERKS1200.1212.14 BERKS1200A.2309.5 BERKS12001212B1475
Renrumsdukar, Super Polx® 1200
Torkdukar Torkdukar, renrum Torr
Vävda 100% polyesterservetter designade för användning i tillverkning av integrerade kretsar, LCD:er, halvledare och andra enheter som är känsliga mot fiber- och partikelkontaminering, icke flyktiga rester och joner. Renrums-tvättad och packad i ett ISO 4, klass 10 renrum. Kontinuerlig filament, hopkopplad vävd konstruktion undviker upptrassling eller fibersläpp.
  • Tear-resistant for tough cleaning
  • Dry wipes are low in ions, particles and fibres, can absorb up to 3 times own weight
  • Work well with acetone, isopropanol and other solvents
  • Soft edges for sensitive surfaces
  • Autoclavable
Super Polx® 1200A är en lättvikts och mer ekonomisk version av Super Polx® 1200.
Lämpar sig för användning i renrum klass 10,ISO Class 4, M2.5
Färg: Vit
Observera: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.