Renrumsdukar, Durx® 670
Leverantör: BERKSHIRE
DR670090920 DR670.2309.20 DR670181810 DR670.0707.12 DR670121220 DR670.0404.10 DR670.0812.20 DR670.06D.20 DR670.404010.4
115-0343EA 2175 SEK
115-0343 115-0344 BERKDR670181810 BERKDR670.0707.12 BERKDR670121220 115-1784 141-0109 BERKDR670.06D.20 BERKDR670.404010.4
Renrumsdukar, Durx® 670
Torkdukar Torkdukar, renrum Torr
Dessa non-woven hydroentangled cellulosa polyester blandning är idealiska för allmän rengöring och spill.
  • Låga partiklar, låga fibrer och inga sekundära bindemedel
  • Slätt, högabsorberande och slitstark
  • Fungerar bra med isopropanol och andra lösningsmede
  • Hög våtstyrka
  • Ång-autoklaverbar
Utformad för användning i tillverkning av enheter känsliga för mikropartikelkontaminering, icke-flyktiga rester och joner.
Lämpliga för användning i klass 100-, ISO 5- och M3.5-renrum.
Färg: Vit
Observera: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.