Dispensrar för renrumsdukar
Leverantör: S-CURVE
WDL-125 WDL-99
113-0342EA 7950 SEK
113-0342 113-0343
Dispensrar för renrumsdukar
Dispenser för torkdukar
Tillverkade av klar 6 mm tjock akryl med vidhängande lock.
  • Skyddar torkdukar mot kontamination
  • Det vidhängande skyddslocket håller torkdukarna rena och påfyllningen är enkel
  • Kanter med jämn finish och yta för enkel rengöring