Torkduk för renrum, TechniCloth®
Leverantör: Texwipe
TX604 TX612 TX606 TX609_B TX609U1
115-0317EA 9150 SEK
115-0317 115-0320 115-0318 115-0319 115-2456
Torkduk för renrum, TechniCloth®
Torkdukar Torkdukar, renrum Torr
TechniCloth® wipes are made from a hydroentangled, non woven blend of 55% cellulose and 45% polyester. This fabric blend combines the highly absorbent properties of a natural fibre with the cleanliness and strength of a synthetic wipe.
  • För allmän avtorkning när ekonomi och renlighet är av avgörande betydelse
  • Idealisk för applikationer där det är extra viktigt med hög absorptionsförmåga och låg halt av extraherbara ämnen
  • Utmärkt för uppsamling av vätskespill
Med lågt partikelantal, låga nivåer av extraherbara ämnen och kompatibilitet med lösningsmedel är TechniCloth idealisk för allmän avtorkning och upptorkning av spill i kontrollerade miljöer.
Anpassad för renrum klass 1000-, ISO 6- och M4.5.
Färg: Vit
Observera: Data stämmer vid tiden för publicering, de senaste testresultaten och testmetoderna anges på tillverkarens webbplats.