Renrumsdukar, sterila, SterileWipe™ HS
Leverantör: Texwipe
TX3210
115-0311EA 5375 SEK
115-0311
Renrumsdukar, sterila, SterileWipe™ HS
Torkdukar Torkdukar, renrum Steril
SterileWipe™ HS II is a non woven cellulose/polyester-blend wipe offering both durability and absorbency. It is an excellent general purpose sterile wipe in areas where economy and cleanliness are of critical importance. Designed for cleaning and polishing equipment and environmental surfaces during and following production flow.
  • Inga bindmedel använt under tillverkning
  • Absorberande servett kombinerar låga partikelmängder och extraherbara nivåer med hög kompatibilitet med lösningsmedel
  • Steriliserade med hjälp av gammastrålning till en SAL (Sterility Assurance Level) på 10⁻⁶
  • Märkt med utgångsdatum och levereras med partispecifik certifiering över bestrålning och överrensstämmande
Suitable for use in Class 1000, ISO 5 - 8, M4.5 cleanrooms.
Färg: Vit.
Observera: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.