Renrumsdukar, MiracleWipe®
Leverantör: Texwipe
TX4004 TX4009 TX4012
115-0476EA 2225 SEK
115-0476 115-0477 115-0478
Renrumsdukar, MiracleWipe®
Torkdukar Torkdukar, renrum Torr
MiracleWipe® är tillverkad av 100 % kontinuerlig filament nylon. Den dubbelstickade konstruktionen, texturen och kroppen av nylonfilamentet ger våtservetterna utmärkt mjukhet och överlägsen styrka.
  • Kraftig nylonfiber är idealisk för ej nötande rengöring i renrum
  • Mjuk med låga nivåer av partiklar och utsläpp
  • Högabsorberande, bästa nötmotstånd vid omfattande användning eller vid rengöring av sträva ytor
Lämpliga för användning i klass 100-, ISO 5- och M3.5-renrum.
Färg: Vit
Observera: Data stämmer vid tiden för publisering, senaste testresultat och testmetoder kan hittas på leverantören's hemsida.