VWR® Spec-Wipe® 7, Renrumsduk
Leverantör: VWR Collection
115-0043EA 665 SEK
115-0043 115-0044
VWR® Spec-Wipe® 7, Renrumsduk
Utmärkt för att rengöra svåra, avskavda eller ojämna ytor och även mjuk nog för känsliga ytor. Använd dessa 100% dubbelstickade polyesterdukar där minimal partikel och fiberkontaminering är nödvändig.
  • Dubbelstickad för extrem hållbarhet, sammanhängande fiber för extra mjukhet
  • Förseglade kanter, vilket förhindrar frigörande av fibrer och ludd
  • Rengjord i ISO Klass 4 renrum för att minska kontaminering av partiklar och fiber
Anpassad för renrum klass 1, ISO 3.
Färg: Vit