Blyring
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
F183080500 F183081000 F183082000 F183084000 183086500
214-0004EA 1050 SEK
214-0004 214-0005 214-0006 214-0007 BELA183086500
Blyring
Vikter Vikter för kolvar
Blykärna, med grönt vinylöverdrag. Öppen (C-formad) design som passar för kärl med sidokopplingar. För stabilisering av glas- eller plastkolvar i skakapparater, vatten- eller oljebad, termostatbad osv. Vikten förhindrar att kolven tippar eller flytter. Överdraget hindrar kolven från att repas eller skada andra ytor.
  • God kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Finns i olika storlekar för användning med olika kolvstorlekar