Blyring
Leverantör: HEATHROW
HS8881A HS8881B HS8881C HS8881D HS8882A HS8882B HS8882D
214-1891EA 545 SEK
214-1891 214-1892 214-1893 214-1894 214-1942 214-1943 214-1945
Blyring
Vikter Vikter för kolvar
Blykärna, överdragen med blå vinyl. Öppen eller sluten design. Öppen design, passar även kolvar med sidokopplingar. För stabilisering av glas- eller plastkolvar i skakapparater, vatten- eller oljebad, termostatbad osv. Vikten förhindrar att kolven tippar eller flytter. Överdraget hindrar kolven från att repas eller skada andra ytor.
  • Hög kemikalieresistens
  • Hög temperaturtålighet
  • Finns i olika storlekar för användning med olika kolvstorlekar